Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, puerta interior segmentada, control de oxígeno
Click to view available options
Tipo de tapón:
Gran Bretaña
UE
Modelo de puerta:
Mango de lado derecho
Mango de lado izquierdo
Incluye:
Puerta interior con 4 segmentos
Puerta interior con 8 segmentos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control de oxígeno
- Interfaz de usuario avanzada y puertos USB frontales
- Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
- Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
- Cámara sin costuras, fácil desmontaje
- Desinfección a alta temperatura (HTD) de 180 °C con protocolo, sin filtros HEPA internos
- Tareas y alarmas personalizables
- Sistema de gestión de edificios estándar y laboratorio conectado VisioNize
- Protección contra vibraciones y turbulencias
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 170 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Control de oxígeno | Sí |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
| Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
| Modelo de puerta | Mango de lado derecho |
| Incluye | Puerta interior con 8 segmentos |
| Tecnología del sensor de O2 | ZrO2 (dióxido de circonio) |
| Mostrar más |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering