Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Letheen Broth
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Cellulose Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Tipo de medios | Neutralizers |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Guantes |