Learn More
Sartorius™ Papel protector de superficies revestido de polietileno/celulosa
Código de producto. p-8006457 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100m
50m
Anchura (métrico):
400mm
460mm
600mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10140851 100m 600mm cada uno
10706701 50m 400mm cada uno
11724986 100m 400mm cada uno
11734986 50m 460mm 1 PCS
4 options
Código de producto. 10140851
Marca: Sartorius™ FT1601600100
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Celulosa/polietileno
Absorbencia 150%
Longitud (métrico) 100m
Anchura (métrico) 600mm
Color Blanco