Learn More
- Home
- Products
- Sistemas de extracción
- Dedales de extracción
- Sartorius Dedales de extracción de celulosa
Sartorius Dedales de extracción de celulosa
Código de producto. 30052912
Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Grosor de pared:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de pared | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm | paquete de 25 |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30052912
Marca: Sartorius FT1201033080
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
- Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
- Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
- Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 33 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1,3 mm |
| Grado | C300 |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Cartuchos de extracción |