Learn More
- Home
- Products
- Sistemas de extracción
- Dedales de extracción
- Sartorius Dedales de extracción de celulosa
Sartorius Dedales de extracción de celulosa
Código de producto. 30052904 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Grosor de pared:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de pared | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm | paquete de 25 |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm | paquete de 25 |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm | paquete de 25 |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm | paquete de 25 |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 30052904
missing translation for 'mfr': Sartorius FT1201030100
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
- Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
- Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
- Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Spécification
Spécification
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Material | Celulosa |
| Grosor de pared | 1,3 mm |
| Grado | C300 |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Cartuchos de extracción |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?