Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Altura (métrico):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Fabricado con celulosa pura
- Se utiliza en los campos del análisis de aire y gases residuales para la recogida de partículas sólidas.
- La elección de los químicos analíticos que utilizan Soxhlet o extractores automatizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 Pk. |
| Diámetro interior (métrico) | 31 mm |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants |
| Altura (métrico) | 118 mm |
| Tipo de producto | Cartuchos de extracción |