Learn More
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa
Descripción
- Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
- Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
- Disponible en tiras de 305 mm
- Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
- Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
- Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tiras de tubos de diálisis |
| MWCO | 14 kD |
| Material | Celulosa |
| Diámetro (métrico) | 6,4 mm |
| Longitud (métrico) | 30,5 m |
| Capacidad (métrico) | 1,32 ml/cm |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para investigación en ciencias de la vida |