Learn More
Biodesign™ Rollo de tubos de diálisis de celulosa
Código de producto. p-8009561
Change view
Click to view available options
MWCO:
14 kD
3.5 kDa
8 kD
Capacidad (métrico):
0,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. MWCO Capacidad (métrico) unitSize
12787466 14 kD 1,91 ml/cm cada uno
12777466 14 kD 0,32 ml/cm cada uno
12717476 14 kD 19,13 ml/cm cada uno
12707476 14 kD 6,45 ml/cm 1 PCS
12777476 8 kD 0,32 ml/cm cada uno
12787476 8 kD 1,91 ml/cm 1 PCS
12797476 8 kD 3,57 ml/cm cada uno
12707486 8 kD 6,45 ml/cm 1 PCS
12717486 8 kD 19,13 ml/cm cada uno
12777486 3.5 kDa 1,91 ml/cm cada uno
12787486 3.5 kDa 3,57 ml/cm cada uno
12797486 3.5 kDa 6,45 ml/cm cada uno
12797466 14 kD 3,57 ml/cm 1 PCS
13 options
Código de producto. 12787466
Marca: Biodesign™ D002
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
  • Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
  • Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
  • Disponible en rollos de 30,5 m
  • Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
  • Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
  • Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de tubos de diálisis
MWCO 14 kD
Material Celulosa
Diámetro (métrico) 15,5 mm
Longitud (métrico) 30,5 m
Capacidad (métrico) 1,91 ml/cm
Color Transparente
Cantidad 1 Unidad
Para utilizar con (aplicación) Para investigación en ciencias de la vida