Learn More
Biodesign™ Rollo de tubos de diálisis de celulosa
Descripción
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
- Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
- Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
- Disponible en rollos de 30,5 m
- Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
- Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
- Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rollo de tubos de diálisis |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Material | Celulosa |
| Diámetro (métrico) | 15,5 mm |
| Longitud (métrico) | 30,5 m |
| Capacidad (métrico) | 6,45 ml/cm |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para investigación en ciencias de la vida |