Learn More
Biodesign™ Tubo de diálisis de celulosa
Código de producto. 12767476
Change view
Click to view available options
MWCO:
14 kD
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. MWCO unitSize
12767476 14 kD paquete de 50
1 options
Código de producto. 12767476
Marca: Biodesign™ D018
Adecuado para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión
Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
  • Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
  • Disponible en rollos de 30,5 m o cómodas tiras de 305 mm
  • Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
  • Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
  • Disponible en cortes de peso molecular de 14 000, 8000 y 3500 Da
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO 14 kD
Material Celulosa
Diámetro (métrico) 49,5 mm
Capacidad (métrico) 19,13 ml/cm
Color Transparente
Cantidad 50 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión