Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación celular CellTrace™ Yellow, para citometría de flujo
Código de producto. p-7182842
Click to view available options
Cantidad:
180 ensayos
20 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 20
Código de producto. 15421114
Marca: Invitrogen™ C34567
Edge
El kit de proliferación de células CellTrace™ Yellow se emplea para el etiquetado de células in vitro e in vivo con el fin de determinar varias generaciones mediante una dilución con tintes a través de citometría de flujo.
Este reactivo está diseñado específicamente para la excitación mediante un láser de 532 nm o 561 nm, y se puede multiplexar fácilmente con reactivos y anticuerpos excitados por otros láseres de uso común.
Rendimiento superior: la tinción brillante de rendimiento superior con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
Estabilidad de la señal a largo plazo: se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
Versátil: varios colores disponibles para combinar fácilmente con anticuerpos o marcadores de la función celular
Sencillo: protocolo de tinción sólido
Tinción fluorescente superior
Un análisis correcto de proliferación mediante dilución de tinte requiere un tinte muy brillante para distinguir las células etiquetadas con fluorescencia de las autofluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace Yellow permite visualizar seis o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea desbordada por la autofluorescencia celular intrínseca. Este kit permite obtener resultados de tinción homogéneos y consistentes con muy poca variación de fluorescencia entre las células de una población, por lo que se pueden ver distintas generaciones sin necesidad de un software de modelado complejo.
Retención de la señal a largo plazo
A diferencia de los tintes que etiquetan la membrana lipídica de las células, la tinción de CellTrace Yellow atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se adhiere de manera covalente al interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporciona una señal consistente, incluso después de varios días en un entorno de cultivo celular. La tinción CellTrace Yellow se adhiere covalentemente a todas las aminas libres en la superficie y el interior de las células y muestra poca citotoxicidad, con un efecto mínimo observado en la capacidad proliferativa o biología de las células.
Fácil multiplexado con otros fluoróforos
La excitación en Yellow a 546 nm y de emisión a 579 nm del colorante CellTrace Yellow lo hace ideal para multiplexar debido al solapamiento espectral limitado con otros tintes comunes (Alexa Fluor™488 y FITC) y proteínas fluorescentes verdes (GFP).
Utilice el Spectraviewer para ayudarle a planear sus experimentos.
Protocolo de tinción sencillo y sólido
El kit de proliferación de células CellTrace Yellow contiene viales prácticos de un solo uso de colorante seco que permiten realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 µl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier coorante que pudiera quedar en la solución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
  • 9 viales de colorante amarillo CellTrace™ liofilizado
  • 500 μl DMSO
  • Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Kit de proliferación celular
Tipo de colorante CellTrace™ Yellow
Emission 561, 532
Formato Tubo(s)
Línea de productos CellTrace
Cantidad 180 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente