Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación de CellTrace™ Violet, para citometría de flujo
Click to view available options
Cantidad:
20 ensayos
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
El kit de proliferación de células CellTrace™ Violet se emplea para el marcaje de células in vitro e in vivo con el fin de rastrear múltiples generaciones utilizando una dilución con colorantes a través de citometría de flujo.
La tinción brillante de rendimiento superior —con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
La estabilidad de la señal a largo plazo —se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
Versátil —varios colores disponibles para combinar fácilmente con anticuerpos o marcadores de función celular, como GFP
Protocolo de tinción sencillo y sólido
Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
Tinción fluorescente superior
Un análisis de proliferación mediante dilución con tinte correcto (consulte la figura siguiente) requiere un tinte muy brillante para distinguir células etiquetadas con fluorescencia de las auto-fluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Violet permite visualizar diez o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea interrumpida por la auto-fluorescencia celular intrínseca. Una tinción homogénea y coherente da como resultado una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
Retención de la señal de largo plazo
A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, el colorante CellTrace™ Violet atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se une de manera covalente en el interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporcionar una señal consistente, incluso después de varios días dentro del cultivo celular. El colorante CellTrace™ Violet se une de manera covalente con todos los grupos amina libres de la superficie y del interior celular y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad de prolifeteción o en la biología de las células.
Fácil multiplexing con otros fluoróforos
La excitación y la poca emisión violeta del tinte CellTrace™ Violet hace que sea ideal para el multiplexing debido al solapamiento limitado dentro del espectro con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry) (consulte los espectros de fluorescencia para la tinción CellTrace™ Violet a continuación).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
El kit de proliferación de células CellTrace™ Violet contiene viales prácticos para un solo uso que contienen el colorante seco que permite realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier colorante que pudiera quedar en la solución.
Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
Tinción fluorescente superior
Un análisis de proliferación mediante dilución con tinte correcto (consulte la figura siguiente) requiere un tinte muy brillante para distinguir células etiquetadas con fluorescencia de las auto-fluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el colorante CellTrace™ Violet permite visualizar diez o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea interrumpida por la auto-fluorescencia celular intrínseca. Una tinción homogénea y coherente da como resultado una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
Retención de la señal de largo plazo
A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, el colorante CellTrace™ Violet atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se une de manera covalente en el interior de las células donde el colorante fluorescente estable proporcionar una señal consistente, incluso después de varios días dentro del cultivo celular. El colorante CellTrace™ Violet se une de manera covalente con todos los grupos amina libres de la superficie y del interior celular y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad de prolifeteción o en la biología de las células.
Fácil multiplexing con otros fluoróforos
La excitación y la poca emisión violeta del tinte CellTrace™ Violet hace que sea ideal para el multiplexing debido al solapamiento limitado dentro del espectro con otros tintes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (proteína fluorescente verde (GFP) y mCherry) (consulte los espectros de fluorescencia para la tinción CellTrace™ Violet a continuación).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
El kit de proliferación de células CellTrace™ Violet contiene viales prácticos para un solo uso que contienen el colorante seco que permite realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier colorante que pudiera quedar en la solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 9 viales de CellTrace™ Violet (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO (500 μl). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proliferación |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de proliferación celular |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 405⁄450 |
| Formulario | Liofilizado |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | CellTrace™ |
| Mostrar más |