Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Oregon Green™ 488 Carboxylic Acid Diacetate, Succinimidyl Ester (Carboxy-DFFDA, SE), cell permeant, mixed isomers
Descripción
Al igual que CFDA SE, CellTrace™ Oregon Green™ 488 (carboxi-DFFDA SE) debe ser una herramienta útil para hacer un seguimiento de las células proliferantes. Esta sonda Oregon Green™ 488 se expande pasivamente en las células, donde es incolora y no fluorescente hasta que las esterasas intracelulares eliminan sus grupos de acetato para producir un colorante altamente fluorescente que reacciona a la amina. Tras la reacción con las aminas intracelulares, la sonda forma conjugados Oregon Green™ 488 que las células conservan adecuadamente. A diferencia de los conjugados con fluoresceína, los conjugados Oregon Green™ 488 exhiben una fluorescencia verde brillante y fotoestable que es independiente del pH en valores de pH celulares típicos (pH 6-8).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 20 viales de diacetato de ácido carboxílico Oregon Green™ 488, SE (50 μg/vial). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Carboxi-DFFDA SE |
| Tipo de colorante | Oregon Green™ 488 |
| Emission | 488 |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | CellTrace, Oregon Green |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Mostrar más |