Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivo celular de perfil bajo tratados con TC CELLSTAR
Código de producto. p-7075430
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca estándar
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10460613 Tapón de rosca estándar 50 PCS
1 options
Código de producto. 10460613
Marca: Greiner Bio-One 660160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejora la adherencia celular mediante el tratamiento de superficies físicas. Matraces de cultivo celular de perfil bajo tratados con TC Greiner Bio-One CELLSTAR libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
  • El diseño de los matraces permite un acceso eficiente al césped de la celda con raspadores de células y un acceso óptimo con pipetas
  • Graduación en el lado
  • Estilo de cuello inclinado
  • Las opciones de tapón de rosca estándar y tapón de filtro ventilado de 0,2 μm están disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 550 mL
Material Poliestireno
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 50
N.° por paquete 5
Revestimiento de superficie Tratamiento físico de la superficie
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca estándar
Área de cultivo 175 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 20 a 45 ml