Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivos celulares en suspensión CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8007061
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
650 mL
Tipo de tapón:
Rosca
Tapón de rosca con filtro blanco
Tamaño de la unidad:
120 PCS
200 PCS
40 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
10116520 250 mL Rosca 120 PCS
10716172 250 mL Tapón de rosca con filtro blanco 120 PCS
10507071 650 mL Tapón de rosca con filtro blanco 40 PCS
10722541 50 mL Rosca 200 PCS
10668821 50 mL Tapón de rosca con filtro blanco 200 PCS
5 options
Código de producto. 10116520
Marca: Greiner Bio-One 658190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para células de cultivo en suspensión en un medio de crecimiento. Los matraces de cultivos celulares en suspensión CELLSTAR Greiner™ Bio-One se han fabricado con poliestireno para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas.
  • Superficie hidrófoba, ideal para cultivos en suspensión e hibridomas
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Graduación en el lado
  • Cuello inclinado
  • Se distinguen fácilmente por sus tapones de rosca blancos
  • Tapón de rosca blanco estándar con posición de ventilación
  • Tratamiento de superficie para TC: -/suspensión
  • Envase estéril y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Poliestireno
N.º por caja 120/Paquete
N.° por paquete 120
Graduated Sí
Tipo de tapón Rosca