Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivos celulares en suspensión CELLSTAR
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
650 mL
Tipo de tapón:
Rosca
Tapón de rosca con filtro blanco
Tamaño de la unidad:
120 PCS
200 PCS
40 PCS
Descripción
- Superficie hidrófoba, ideal para cultivos en suspensión e hibridomas
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Graduación en el lado
- Cuello inclinado
- Se distinguen fácilmente por sus tapones de rosca blancos
- Tapón de rosca blanco estándar con posición de ventilación
- Tratamiento de superficie para TC: -/suspensión
- Envase estéril y fácil de usar
Spezifikation
Spezifikation
| Color del tapón | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | Paquete de 200 |
| N.° por paquete | 200 |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Rosca |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur