Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivos celulares en suspensión CELLSTAR
Descripción
- Superficie hidrófoba, ideal para cultivos en suspensión e hibridomas
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos y no citotóxicos
- Graduación en el lado
- Cuello inclinado
- Se distinguen fácilmente por sus tapones de rosca blancos
- Tapón de rosca blanco estándar con posición de ventilación
- Tratamiento de superficie para TC: -/suspensión
- Envase estéril y fácil de usar
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | Paquete de 200 |
| N.° por paquete | 200 |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con filtro blanco |