Learn More
Greiner Bio-One Tubos de cultivo celular de poliestireno CELLSTAR
Código de producto. 10093311
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10093311 4,5 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10093311
Marca: Greiner Bio-One 120160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos de cultivo celular con tapón de ventilación de dos posiciones y fondo redondo. Los tubos de cultivo celular de poliestireno Greiner Bio-One™ CELLSTAR son transparentes, estériles y están envasados individualmente.
  • Mejora la adherencia celular mediante el tratamiento de superficies físicas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables.
  • Apirógenos y no citotóxicos.
  • Hechos de polietileno de alta calidad.
  • Con tapón de ventilación de dos posiciones.
  • Estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12,4 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo celular
Capacidad (métrico) 4,5 mL
Material Poliestireno
Incluye Tapón de ventilación de dos posiciones.
N.º por caja 1000
Cantidad Paquete de 1000
Esterilidad Estéril
Altura (métrico) 75 mm