Learn More
Greiner Bio-One Placas multipocillo para cultivo celular CELLSTAR para cultivos en suspensión
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10156610
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,7 mL
16 mL
3,3 mL (Pozo)
6,5 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10156610 3,3 mL (Pozo) 100 PCS
10070282 16 mL 100 PCS
10345791 6,5 mL 100 PCS
10632672 1,7 mL 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10156610 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 662102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con sistemas automatizados. Placas multipocillo para cultivo celular Greiner Bio-One CELLSTAR para cultivos en suspensión para líneas celulares dependientes de anclaje.
  • Fabricados con poliestireno virgen transparente
  • Baja auto fluorescencia
  • Tapas de posición única para evitar la contaminación cruzada
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Con superficie hidrófoba para cultivos en suspensión e hibridomas
Service Plan
No
Garantía
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3,3 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 1,9 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa Multi-Pocillos
Número de pocillos 24
Incluye Tapa
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Sin ARNasa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127,8 x 85,5 x16,5 mm
Longitud (métrico) 127,76 mm
Anchura (métrico) 85,48 mm
Altura (métrico) 19 mm