Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ SIE-bla HEK293T
Description
La línea celular se creó mediante la clasificación por FACS de células sensibles a la estimulación de la vía de SIE con interleucina 6 (IL-6). La línea celular se ha validado para la tolerancia a DMSO, el tiempo de incubación con estimulante y las condiciones de carga del sustrato. La línea celular CellSensor™ SIE-bla HEK 293T responde al tratamiento agonista como se espera en los estudios y se puede adaptar para el cribado analítico masivo de agonistas o antagonistas de la vía de SIE con bibliotecas de compuestos. Los fármacos candidatos también pueden ser probados para determinar la respuesta de la dosis contra esta línea de células. Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.
Specifications
Specifications
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas celulares CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo | Línea de células SIE-bla HEK 293T |
| Línea de células | HEK 293T |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Ruta de señalización |