Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ NFAT-bla Jurkat
Descripción
The CellSensor™ NFAT-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest. NFAT-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and Ionomycin stimulation. Additional testing data using alternate stimuli is available upon request. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ NFAT-bla Jurkat, 1 vial, cantidad de células ∽ 20 000 000 células/vial a 20 000 000 células/ml, línea celular NFAT-bla Jurkat, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento en suspensión, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de la beta-lactamasa bajo control de un factor nuclear de células T activadas (NFAT) elemento de respuesta establemente integrado en células Jurkat |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | NFAT-bla Jurkat |
| Tipo | Línea de células NFAT-bla Jurkat |
| Línea de células | Jurkat |
| Mostrar más |