Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ Myc-bla HCT116 Cell Line
Descripción
La línea celular CellSensor™Myc-bla HCT116 contiene un gen indicador de beta lactamasa controlado por secuencias de unión Myc . La construcción fue transducida a células HCT116 usando un sistema lentiviral. HCT116 es una línea celular de cáncer de colon que expresa una forma mutada de beta catenina. Esta forma de beta catenina produce la acumulación de beta catenina y la activación constitutiva de genes descendentes como Myc. Esta línea celular es una población clónica aislada por citometría de flujo. Se ha validado para la densidad de placas celulares y la tolerancia DMSO. La vía de señalización se ha validado usando RNAi contra c-Myc e ICG-001, un inhibidor de la vía wnt beta catenina. La expresión de la beta catenina mutante en las células HCT116 da lugar a la activación constitutiva de la beta lactamasa en esta línea CellSensor™, que puede ser derribada por ICG-001 (Figura 1) o por Myc RNAi (Figura 2).
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las células CellSensor™ Myc-bla HCT116 se envían en hielo seco. Almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Entrada diana | Vía Myc, MYC |
| Tipo | Línea de células MYC-bla HCT116 |
| Línea de células | HCT-116 |
| System Type | CellSensor™ |
| Mostrar más |