Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ IL1-bla ECV304 Cell Line
Descripción
The CellSensor™ IL-1-bla ECV304 cell line is an adherent human urinary bladder cell line used to measure the (IL-1) signaling pathway via transcriptional regulation of the beta-lactamase gene. IL-1 cytokine cell signaling is a critical pathway involved in immune and inflammatory responses. This cell line was constructed using GenomeScreen™ technology utilizing a promoterless beta-lactamase reporter gene randomly integrated into the genome of the IL-1-bla ECV304 cell line. Sequential rounds of sorting were performed to isolate cell clones containing tagged genes induced by IL-1. A dose response assay was run with this cell line using IL-1 as the agonist. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Para utilizar con (aplicación) | Citocinas, vía de señalización |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Entrada diana | Vía de interleucina-1, IRAK |
| Tipo | Células en proceso de división |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Ruta de señalización |