Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ Gli-bla 22Rv.1 Cell Line
Código de producto. 10505674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
10505674 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 10505674
Marca: Thermo Scientific™ K1838
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The morphogenic signal Shh provides in the developing CNS induces proliferation of neuronal precursor cells in the developing cerebellum and other tissues.
The morphogenic signal Shh provides in the developing CNS induces proliferation of neuronal precursor cells in the developing cerebellum and other tissues. Proliferative signaling by Shh is involved in the development of cancer, including specific brain and skin cancers such as basal cell carcinomas. Signaling takes place through a Patched (PTC-1)/Smoothened (SMO) Receptor complex. The activation of Patched by Shh releases the inhibition of Patched on Smoothened leading to Sonic Hedgehog pathway activation of the Gli transcription factor to induce downstream gene expression. The CellSensor™ Gli-bla 22Rv1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Gli response element stably integrated into 22Rv1 cells. This cell line is a clonal population isolated by flow cytometry. The clone was selected based on inhibition of the pathway with KAAD-Cyclopamine. This cell line has also been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, compound incubation time, and substrate loading time and validated for Z' under maximal inhibition of β-lactamase activity with Clavulanic Acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antagonistas KAAD-ciclopamina
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Las células CellSensor™ Gli-bla 22Rv.1 se envían con hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen GLI
Clase de proteínas humanas Señalización de células
Agonista primario Constitutivo
Línea de productos CellSensor
Cantidad 1 vial
Presentación de datos Punto final
Gen marcador BLA (beta-lactamasa), BLA (beta-lactamasa)
Entrada diana SMO, vía Hedgehog
Tipo Línea de células 22Rv.1
Línea de células 22Rv.1
System Type CellSensor™
Druggable Target Ruta de señalización
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.