Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ CRE-bla HEK 293T
Descripción
The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line contains the b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE). To obtain the cell line, the CRE-bla construct was transduced into HEK 293T cells by lentivirus. Subsequent flow cytometry was used to isolate clones responsive to forskolin stimulation. The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line can be used to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays or to detect changes in intracellular cAMP levels. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ CRE-bla HEK 293T, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea celular CRE-bla HEK 293T, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, análisis de la ruta de la quinasa, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de b-lactamasa bajo control del elemento de respuesta cAMP (CRE) |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | CRE-bla HEK 293T |
| Mostrar más |