Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ c-Fos-bla ME-180
Descripción
The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the c-fos response element stably integrated into ME-180 cells. To construct this cell line, the c-fos-bla construct was transduced into ME-180 cells by lentivirus. Flow cytometry was used to isolate cells responsive to epidermal growth factor (EGF). This cell line is validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading time, as well as Z' and EC50 concentrations for EGF. The CellSensor™ c-fos-bla ME-180 cell line is responsive to EGF, HGF, IL-6, OSM, TNFα, IL-1-alpha; and PMA/Thaps, and can be used to probe the JNK/P38/MAPK and JAK/STAT signaling pathways. This cell line can be adapted for high-throughput screening of agonist or antagonist compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ c-Fos-bla ME-180, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea celular c-Fos-bla ME-180, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta c-Fos integrado de forma estable en células ME-180 |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | c-Fos-bla ME-180 |
| Mostrar más |