Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ c-Fos-bla HEK293T
Descripción
Esta línea celular puede usarse para detectar agonistas/antagonistas de la vía de c-fos. Se ha demostrado que las células c-fos-bla HEK 293T son sensibles a la estimulación con forbol 12-miristato 13-acetato (PMA). Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas celulares CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Cantidad | 1 vial |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Ruta de señalización |