Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de citometría de flujo CellROX™ Deep Red
Código de producto. 15246066
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15246066
Marca: Molecular Probes™ C10491
Kit de ensayo de citometría de flujo CellROX™ Deep Red
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Deep Red permite detectar especies reactivas de oxígeno (ROS) en células vivas mediante citometría de flujo. El kit incluye el novedoso reactivo CellROX™ Deep Red fluorogénico, la tinción de células muertas SYTOX™ Blue, N-acetilcisteína (un antioxidante para el control negativo) y la solución de hidroperóxido de terc-butilo (TBHP, un inductor de ROS).
Consulte una guía de selección para todos los reactivos y kits CellROX™.
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Deep Red incluye:
  • Sonda fluorogénica formulada para citometría de flujo que se oxida en presencia de ROS
  • Compatibilidad multicolor: apenas existe solapamiento con los fluoróforos que se excitan con otras líneas de láser, lo que facilita el multiplexing con otros reactivos
  • Protocolo sencillo: las células se pueden teñir en medios completos o en otros tampones adecuados, por lo que no es necesario utilizar medios sin suero
    El reactivo de detección CellROX™ Deep Red es permeable a las células y no fluorescente o muy débilmente fluorescente mientras está en estado reducido. Tras la oxidación, el reactivo exhibe una intensa señal fluorogénica que tiene una absorción/emisión máximas de 644/665 nm y que se mantiene localizada en el citoplasma. Cuando se utiliza junto con la tinción de células muertas SYTOX™ Blue, las células con y sin estrés oxidativo se pueden distinguir con fiabilidad de las células muertas con ayuda de un citómetro de flujo.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células de mamíferos, células eucariotas
    Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de reactivo CellROX™ Deep Red (25 µl), 1 vial de tinción de células muertas SYTOX™ Blue (100 µl), 2 viales de N-acetilcisteína (10 mg por vial), 1 vial de hidroperóxido de terc-butilo (50 µl, solución al 70 % en agua) y 1 vial de DMSO (200 µl).
    Almacenar el kit entre - 5 y - 30 °C, protegido de la luz. El reactivo CellROX™ es sensible al aire.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Reactivo
    Tipo de colorante Reactivo CellROX™ Deep Red
    Emission CellROX™ Deep Red: 644⁄665, SYTOX™ Blue: 444⁄480
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos CellROX
    Cantidad 100 ensayos
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • CellROX Deep Red Flow Cytometry Assay Kit
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 3
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Líquido inflamable Categoría 3
    • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
    • Peróxido orgánico Tipo E y F
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H311-Tóxico en contacto con la piel.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
    • H331-Tóxico en caso de inhalación.
    • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
    • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
    Consejos de prudencia
    • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl hydroperoxide