Learn More
Biodesign™ CellMicroSieves™
Código de producto. p-8009548
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
50 μm
70 um
100 μm
Formato:
Círculo
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 12924277
Marca: Biodesign™ N100C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico. Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.
  • Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
  • Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
  • Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
  • Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
  • El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Tamaño de poro 100 μm
Tipo Cell Micro Sieve
Formato Círculo