Learn More
Biodesign™ CellMicroSieves™
Código de producto. 12924277
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
50 μm
70 um
100 μm
Formato:
Círculo
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro Formato unitSize
12924277 100 μm Círculo paquete de 10
12974277 20 μm Círculo paquete de 10
12964267 20 μm Rollo cada uno
12964277 25 μm Círculo paquete de 10
12944277 50 μm Círculo paquete de 10
12934277 70 um Círculo paquete de 10
12924267 70 um Rollo 1 PCS
7 options
Código de producto. 12924277
Marca: Biodesign™ N100C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico. Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.
  • Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
  • Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
  • Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
  • Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
  • El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.
Especificaciones
Tamaño de poro 100 μm
Tipo Cell Micro Sieve
Formato Círculo