Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de poliestireno, perfil largo
Click to view available options
N.° por paquete:
12
N.º por caja:
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Especificaciones
| Superficie del frasco | Suave |
| Capacidad (métrico) | 5030 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 4,8 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 12 |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de crecimiento celular | 1700 cm2 |
| Mostrar más |