Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de tereftalato de polietileno (PET), perfil bajo
Código de producto. p-7075442
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
116 mm
N.º por caja:
1
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) N.º por caja unitSize
10218850 116 mm 1 paquete de 18
10680742 116 mm 30 paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10218850 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 680160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Para su uso en cultivos celulares. Frascos con forma cilíndrica de tereftalato de polietileno (PET) Greiner Bio-One CELLMASTER: son adecuados para muchas líneas de células adherentes, además de ser estables y permeables al gas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Superficie del frasco Suave
Capacidad (métrico) 2500 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,5 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Material Poliestireno
N.º por caja 1
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Los recipientes Pruebas del producto final conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
Formato Perfil corto
Altura (métrico) 276 mm
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Altura (imperial) 10,8 in
Diámetro (métrico) 116 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca