Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de tereftalato de polietileno (PET), perfil bajo
Código de producto. 10680742
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
116 mm
N.º por caja:
1
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 30
Código de producto. Diámetro (métrico) N.º por caja unitSize
10680742 116 mm 30 paquete de 30
10218850 116 mm 1 paquete de 18
2 options
Código de producto. 10680742
Marca: Greiner Bio-One 680170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en cultivos celulares. Frascos con forma cilíndrica de tereftalato de polietileno (PET) Greiner Bio-One CELLMASTER: son adecuados para muchas líneas de células adherentes, además de ser estables y permeables al gas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 277 x 116 x 51 mm
Material PET
N.º por caja 30
N.° por paquete 30
Intervalo de temperatura (métrico) Frasco: – 60 °C a + 60 °C; tapón de rosca: De -50 °C a +100 °C
Área de crecimiento celular 850 cm2
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad Libre de ADNasa y ARNasa, ADN humano ni pirógenos detectables, contenidos no citotóxicos.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 116 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave