Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Tubulin-GFP, BacMam 2.0
Descripción
Esta construcción lista para su uso se transfecta en las células donde expresa la GFP fusionada a la tubulina humana, mediante tecnología BacMam 2.0. Puede observar el comportamiento de la tubulina-GFP en células vivas con un sistema de adquisición de imágenes y un conjunto de filtros FITC/GFP estándar. Estudie la acción dinámica de los filamentos de tubulina en células vivas, casi sin citotoxicidad. Además, puede cotransducir/transfeccionar más de un reactivo CellLight y etiquetar células vivas con múltiples tintes de seguimiento o rastreo para obtener imágenes de procesos celulares dinámicos. Las células que expresan las construcciones CellLight también se pueden fijar con formaldehído para multiplexing con anticuerpos mediante técnicas inmunocitoquímicas.
Tecnología BacMam
CellLight Tubulin-GFP, BacMam 2.0, es una construcción fusionada de tubulina humana y emGFP que se dirige de forma precisa y específica a la actina celular-GFP. Esta construcción fusionada está envasada en el baculovirus del virus de insecto, que no se replica en las células humanas y está designado como seguro para su uso en la mayoría de laboratorios con nivel de bioseguridad (BSL) 1. La tecnología BacMam garantiza que la mayoría de los tipos de células de mamíferos se transduzcan o transfecten con alta eficacia y una toxicidad mínima. Esta transfección transitoria se puede detectar tras una incubación nocturna durante hasta cinco días, tiempo suficiente para llevar a cabo la mayoría de análisis celulares dinámicos. Como cualquier otra técnica de transfección o transducción, el método BacMam no transfecta o transduce todas las células con la misma eficacia, lo que hace que no sea adecuado para estudios de población celular o procesos de recuento o adquisición de imágenes automatizados. Los reactivos CellLight son perfectos para experimentos en los que se requiere la colocalización celular o subcelular o para estudios de la función celular que necesiten una resolución especial.
- Muy eficaz: hasta un 90 % de transducción de una amplia variedad de líneas de células de mamíferos, incluidas las células primarias, las células madre y las neuronas.
- Rápida y cómoda: solamente tiene que añadir reactivo CellLight a las células, dejarlas incubar durante la noche y realizar la adquisición de imágenes, o bien almacenar las células congeladas listas para ensayos para utilizarlas posteriormente.
- Menos Tóxica: los reactivos CellLight no se replican en las células de mamíferos y son adecuadas para la manipulación de nivel de bioseguridad (BSL) 1.
- Flexible: cotransduzca más de un reactivo BacMam para experimentos multiplex o estudios de colocalización; controle de cerca los niveles de expresión mediante simples variaciones de la dosis.
- Líneas de láser de citómetro de flujo: 488
Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, quimiotaxis y migración celular, citoesqueleto, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar de 2 °C a 6 °C, protegido de la luz. No congelar. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 488⁄510 |
| Tipo de colorante | GFP (EmGFP) |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1 vial |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | Visible |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | CellLight |
| Mostrar más |