Learn More
Corning™ Caldo de soja tríptico cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15353721
Change view
Click to view available options
:
Capacidad:1 l
Código de producto.
15353721 Capacidad:1 l
1 options
Código de producto. 15353721
Marca: Corning™ 46060CM
El caldo de soja tríptico se ofrece para su uso en pruebas de esterilidad y validación en la fabricación de un producto líquido. El uso de este medio en lugar del producto destinado a la producción permite evaluar la capacidad de un proceso de fabricación aséptico. Se trata de una solución filtrada estéril y lista para su uso para la simulación de llenado aséptico de líquidos y pruebas de esterilidad. Debido a la rica base nutritiva, TSB puede usarse en el cultivo de microorganismos exigentes. Este medio de crecimiento no contiene componentes de origen animal, lo que lo hace ideal para probar la esterilidad de procesos biofarmacéuticos sin animales.
Información de órdenes
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio de crecimiento bacteriano
Esterilidad Estéril