Learn More
Ion Torrent™ Software de análisis de imágenes Celleste™, licencia para red, una licencia adicional
Descripción
El software de análisis de imágenes Celleste 5.0 es un paquete completo para una amplia gama de aplicaciones biológicas con herramientas de segmentación y clasificación para transformar fácilmente las imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado. El puesto de red de análisis de imágenes Celleste 5.0 está diseñado para entornos en los que se desea utilizar varias copias. Requiere una licencia activa del servidor de red Celleste 5.0. Los módulos opcionales para la deconvolución 2D y 3D, visualización y análisis 3D permiten personalizar las capacidades según sus necesidades.
Este puesto de red está diseñado para entornos en los que se desea utilizar varias copias. Requiere una licencia activa del servidor de red Celleste 5.0.
El software de análisis de imágenes Celleste 5.0 ofrece estas importantes ventajas:
•Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes
• Funciones integrales de procesamiento y mejora de imágenes con módulos opcionales para satisfacer sus necesidades específicas
• Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación, y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes
• Una nueva interfaz para la navegación de placas multipocillos optimizada y una selección de pocillos
• Una amplia gama de funciones para crear informes y compartir imágenes y datos
Proceso y análisis
Tras la adquisición de imágenes, aplique inmediatamente un paquete de funciones de ampliación y procesamiento de imágenes con unos pocos clics de ratón. Utilice la alineación automática para superposiciones y elimine el fondo para revelar detalles importantes con una amplia gama de filtros. Una vez satisfecho con los resultados de una imagen, aplique los mismos pasos a un juego de imágenes en intervalos de tiempo, exploraciones o resultados de diferentes tratamientos. Al adquirir imágenes de células en placas multipocillos, utilice la nueva interfaz para seleccionar solo los pocillos que desee analizar y procesarlos automática y conjuntamente.
Medida y cuantificación
Mida y analice fácilmente sus imágenes con una amplia variedad de herramientas de medición, como las de distancia, región, ángulos y área. La capacidad de identificar un objeto en experimentos de intervalos de tiempo puede usarse para rastrear el movimiento celular o la migración. Esta característica es especialmente potente en combinación con la incubadora incorporada EVOS, que permite la vigilancia continua de células en condiciones ambientales controladas.
Recuento y clasificación
Cuente y caracterice fácilmente las células y los objetos subcelulares en función del área, la longitud, la forma y la intensidad de la luz utilizando una serie de herramientas de medición manuales y automáticas. Las herramientas de segmentación flexibles permiten etiquetar imágenes en función del color o del nivel de intensidad. Una nueva funcionalidad ROI permite contar objetos y mantener mediciones por región (por ejemplo, una aplicación principal - secundaria) y también contar por ROI. Después del recuento de objetos, ordene y visualice las imágenes contadas según el tamaño y otros parámetros.
Informe y uso compartido
Tras completar el análisis de imágenes, un paquete de herramientas de anotación y creación de informes permiten crear informes de imágenes y de datos listos para su presentación mediante unos pocos clics, y compartirlos en formato PDF, PowerPoint y Excel.
El software Celleste 5.0 es una potente solución de análisis de imágenes que ayuda a facilitar su trabajo de investigación de imágenes y a aumentar su productividad al proporcionar imágenes y datos precisos eficientemente. Con la facilidad de uso probada de los microscopios EVOS, ahora dispone de herramientas para facilitar la captura, el proceso, la medición, el análisis y el uso compartido de imágenes y datos importantes de forma más eficaz que nunca.
Compliance
RUO
[1] http://www.thermofisher.com/Celleste [2] Licencia de red de análisis de imágenes Celleste [AMEP4868] Explore toda la línea EVOS de sistemas de imágenes, accesorios y ofertas [3] [www.thermofisher.com/EVOS] [4] Incubadora incorporada EVOS [www.thermofisher.com/AMC1000] Puesto de red de análisis de imágenes In-the boxOne Celleste 5.0 Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Celleste |
| Para utilizar con (equipo) | EVOS M5000, EVOSM7000 y otros sistemas de adquisición de imágenes |
| Cantidad | 1 licencia |