Descripción
Los módulos CellCube™ proporcionan:
- una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
- Superficie de crecimiento de poliestireno de 85 000 cm2 tratada de forma óptima con la superficie Corning™ CellBIND™ para el crecimiento de células dependientes del anclaje.
- un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
- Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
Ventajas de la superficie Corning™ CellBIND™:
- Mejora la fijación celular que conduce a un aumento del crecimiento y la producción celular
- Permite una fijación celular más uniforme
- Ayuda a adaptar las células a condiciones de suero reducido o sin suero
- Reduce el desprendimiento prematuro de células de cultivos confluentes
- Puede eliminar la necesidad de revestimientos biológicos tediosos, que requieren mucho tiempo, caros y de baja estabilidad
- No es un revestimiento, no requiere refrigeración ni manipulación especial y es estable a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Incluye | Clips de esquina |
| Forma | Cuadrada |
| Graduated | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 85.000 cm2 |
| Tratamiento de superficie | Tratado para cultivo de tejidos |
| Capas de bandejas | 100 |