Learn More
Corning™ Módulos CellCube™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
1,5 L
Capas de bandejas:
10
25
Tratamiento de superficie:
CellBIND
Tratado para cultivo de tejidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Los módulos CellCube proporcionan:
- una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
- superficie de crecimiento de poliestireno tratada de forma óptima para el crecimiento de células dependientes de anclaje.
- un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
- Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Embolsadas individualmente |
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Graduaciones | No |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Módulo CellCube |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 8500 cm2 |
| Tratamiento de superficie | Tratado para cultivo de tejidos |
| Mostrar más |