Descripción
Los módulos CellCube proporcionan:
- una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
- superficie de crecimiento de poliestireno tratada de forma óptima para el crecimiento de células dependientes de anclaje.
- un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
- Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Embolsados individualmente |
| Capacidad (métrico) | 1,5 L |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Módulo CellCube™ |
| Forma | Cuadrada |
| Graduated | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 21.250 cm2 |
| Tratamiento de superficie | CellBIND |
| Mostrar más |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?