Learn More
Corning™ Módulos CellCube™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17289099 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
1,5 L
Capas de bandejas:
10
25
Tratamiento de superficie:
CellBIND
Tratado para cultivo de tejidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 17289099
Marca: Corning™ 3201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Los módulos CellCube proporcionan:
  • una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
  • superficie de crecimiento de poliestireno tratada de forma óptima para el crecimiento de células dependientes de anclaje.
  • un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
  • Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Embolsados individualmente
Capacidad (métrico) 1,5 L
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Tipo de producto Módulo CellCube™
Forma Cuadrada
Graduated No
Esterilidad Estéril
Área de cultivo 21.250 cm2
Tratamiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Capas de bandejas 25