Learn More
Greiner Bio-One Matraz revestido con poli-L-lisina CELLCOAT™
Descripción
La poli-L-lisina (PLL) son moléculas sintéticas que aumentan la fijación celular a recipientes mediante la modificación de la carga neta de la superficie sin estimular la actividad biológica.
- Revestidas con proteína sintética poli-L-lisina (30-70 kDa)
- Para favorecer la fijación celular, la proliferación y el crecimiento de líneas de células transfectadas, líneas de células neuronales, neuronas primarias y células gliales
- Productos listos para su uso
- Incluye tapa con anillos de condensación
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de cuello | En ángulo |
| Revestimiento de superficie | Poli-L-Lisina |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con filtro |
| Volumen de trabajo (métrico) | 250 mL |