Learn More
BD Biosciences™ Kit de viabilidad celular con gránulos de recuento de líquidos (RUO/GMP)
Descripción
- Recuento rápido de bacterias vivas/muertas u otras células microbianas
- Eficacia del desinfectante bacteriano
- Viabilidad de la levadura durante la fermentación
- Viabilidad y concentración de las células de un cultivo
- Viabilidad y concentración de las células antes de la tinción para el análisis de citometría de flujo
- Células de mamíferos o microbianas
- Viabilidad y recuento de las células de biorreactores
- Viabilidad del esperma para la capacidad de estudio de investigación en preparaciones celulares que contengan desechos
- Contenido: Solución de naranja de tiazol, solución de yoduro de propidio, gránulos de recuento de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Naranja de tiazol, yoduro de propidio, gránulos de recuento de líquidos |
| Incluye | El kit contiene 1 vial de 500 μl, 42 μmol/l de naranja de tiazol (TO) en dimetilsulfóxido (DMSO) y 1 vial de 500 μl, 4,3 mmol/l de yoduro de propidio (PI) en agua. Los gránulos de recuento de líquidos se suministran en forma de 1 vial de 10 ml de microesferas fluorescentes en tampón con azida sódica al 0,1 %. |
| Nº de pruebas | 100 pruebas |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Estabilidad | Estable durante el período de tiempo indicado en la etiqueta de la botella si se almacena según se indica |