Learn More
TPP™ Raspadores de células
Código de producto. p-7083531
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
Código de producto. Anchura (métrico) de la hoja unitSize
11391714 20 mm paquete de 150
11301724 25 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 11391714
Marca: TPP™ 99003
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
    Free rotating blade
  • Total access to all corner
  • Different blade widths
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case
Especificaciones
Anchura de la hoja (imperial) 0.7874 in.
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm
Para utilizar con (equipo) Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150
N.º por caja 150/Cs.
Tipo de producto Cell Scraper
Material Polyethylene