Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Replacement Cell Culturing Flask
Descripción
La suave acción de agitación ayuda a la fijación y favorece el crecimiento celular. El control de aceleración electrónico de arranque suave evita las turbulencias y, por lo tanto, minimiza el daño celular. La agitación a intervalos con tiempos variables de «activación/desactivación» mejora la velocidad de unión celular, mientras que la agitación continua se puede controlar hasta 80 rpm. Todas las unidades se pueden utilizar en una estufa microbiológica o en una sala caliente. Los recipientes de cultivo están fabricados con vidrio de borosilicato siliconado para minimizar la fijación celular a los recipientes. Suministro eléctrico de 230 V, 50 Hz, 2 W. Diseñado para el cultivo de células en gránulos de microportador. Este sistema también se puede utilizar para técnicas de cultivo celular en suspensión.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores biológicos de vidrio sin tapones de cierre, sellos o varillas de agitación |
| Forma del fondo | Plano |