missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celgosivir hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16473516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473516 25 mg 25 miligramos
16496988 10 mg 10 miligramos
16463047 50 mg 50 miligramos
16449537 5 mg 5 miligramos
16431599 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473516

Marca: Medchem Express HY16134A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride; MDL 28574 hydrochloride; MX3253 hydrochloride) is an α-glucosidase I inhibitor; inhibits bovine viral diarrhoea virus (BVDV) with an IC50 of 1.27 μM in in vitro assay.

Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Celgosivir hydrochloride
Forma física Solid
CAS 141117-12-6
Color Gray
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22ClNO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MBI 3253 hydrochlorideMDL 28574 hydrochlorideMX3253 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (338.11 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC(CCC)=O)CN2CC1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 295.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.76
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.