missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CELF6 Monoclonal Antibody (OTI5G3), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CELF6 Monoclonal antibody specifically detects CELF6 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CELF6 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI5G3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CELF6 |
| N.º de referencia del gen | Q96J87 |
| Alias de gen | 6330569O16Rik; Bruno -like 6, RNA binding protein; BRUNOL6; bruno-like 6, RNA binding protein; bruno-like protein 6; CELF6; CELF-6; CUG-BP and ETR-3 like factor 6; CUG-BP- and ETR-3-like factor 6; CUGBP Elav-like family member 6; CUGBP, Elav-like family member 6; RNA-binding protein BRUNOL-6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?