Learn More
Azul celestina, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celestine blue |
| Índice Merck | 15, 1961 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 638 to 648nm |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.79 |
| Grado | Extra puro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Extinción específica | 700 min. (in water) |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Negro a Marrón |
| Mostrar más |