Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxona, sal sódica hemiheptahidrato
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La ceftriaxona es la sal sódica de la ceftriaxona, un antibiótico beta-lactámico del tipo cefalosporina que funciona inactivando proteínas de unión a la penicilina
Aplicaciones
- La inactivación de proteínas de unión a la penicilina inhibe la unión cruzada de peptidoglucano y conduce a la destrucción de la pared celular y la lisis posterior
- Presenta actividad antibiótica contra bacterias gramnegativas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate |
| Tipo | Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate |
| Punto de fusión | 236.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Agua | 10% max. |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Nombre IUPAC | tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 661.6 |
| Porcentaje de pureza | ≥94% (HPLC) |
Seguridad y manipulación
- Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.