missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceftobiprole, MedChemExpress

Código de producto. 16485486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485486 100 mg 100 miligramos
16487367 5 mg 5 miligramos
16443186 25 mg 25 miligramos
16440947 50 mg 50 miligramos
16414658 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485486

Marca: Medchem Express HY112579

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ceftobiprole
CAS 209467-52-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N8O6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ro 63-9141 BAL 9141
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C3C(N([C@H]4CNCC4)CC/3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=NSC(N)=N5)=N\O)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 534.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.57
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.