Learn More
Ceftobiprole, MedChemExpress
Código de producto. 16440947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16440947 50 mg 50 miligramos
16487367 5 mg 5 miligramos
16485486 100 mg 100 miligramos
16443186 25 mg 25 miligramos
16414658 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16440947
Marca: Medchem Express HY112579
MedChemExpress Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.
Ceftobiprole (Ro 63-9141) is a broad-spectrum cephalosporin with high levels of in vitro activity against methicillin- (MRSA) and vancomycin-resistant staphylococci (VRSA) and penicillin-resistant streptococci with a MIC90 value of 2 μg/mL for MRSA. Ceftobiprole also inhibits gram-positive and gram-negative pathogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftobiprole
CAS 209467-52-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N8O6S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 63-9141 BAL 9141
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C3C(N([C@H]4CNCC4)CC/3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=NSC(N)=N5)=N\O)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 534.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.57
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation